Documentos Principais
GF74809301
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinônimo(s):
AL166010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 748-093-01
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)