Documentos Principais
GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
SA200360
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 747-424-42
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)