GF74528039
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
foil, 200 x 200mm, 0.125mm thickness
Sinônimo(s):
FE130250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-280-39
tamanho × espessura
200 mm × 200 mm × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF74528039-2EA | 4061829966614 |
GF74528039-1EA | 4061825442730 |