GF74526880
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 75 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
DY000230
About This Item
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-268-80
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 75 mm
espessura
0.2 mm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)