Documentos Principais
GF74523450
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 8mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU060500
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-234-50
tamanho × espessura
8 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)