GF74506899
Dysprosium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Dysprosium, DY007910
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-068-99
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
100 mm × 6.35 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)