GF73706058
Platinum
foil, 10mm disks, thickness 0.0125mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT000220
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 737-060-58
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
10 mm × 0.0125 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)