Documentos Principais
GF73480989
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
100mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
FA147500
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 734-809-89
C × espessura da parede
100 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
7.0 mm × 5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF73480989-1EA4061825436395
GF73480989-10EA4061829934859
GF73480989-2EA4061829956592
GF73480989-5EA4061831006971