GF73075675
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
AL010225
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 730-756-75
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.015 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73075675-20EA | 4061821131188 |
GF73075675-10EA | 4061821131164 |
GF73075675-1EA | 4061821131171 |
GF73075675-2EA | 4061821131195 |
GF73075675-5EA | 4061821131201 |