Key Documents
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
Sinônimo(s):
CU025120
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 728-321-92
Comprimento
2000 m
diâmetro
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)