Key Documents
GF72632796
Molybdenum
foil, thickness 0.025 mm, purity 99.9%, size 25 × 25 mm
Sinônimo(s):
MO000220
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141727
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 726-327-96
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.025 mm
pb
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
chave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N