GF71755533
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 40 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed, flattened
Sinônimo(s):
FE020276
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed (flattened)
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 717-555-33
tamanho × espessura
40 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71755533-20EA | 4061829976491 |
GF71755533-5EA | 4061831006698 |
GF71755533-10EA | 4061829925994 |
GF71755533-1EA | 4061825435305 |
GF71755533-2EA | 4061829956318 |