GF71407650
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Sinônimo(s):
Palladium, PD005140
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 714-076-50
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.25 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)