Documentos Principais
GF71248013
Nickel
mesh, size 0.43 mm, size 60 × 120 mm, thickness 0.004 mm
Sinônimo(s):
NI008720
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 712-480-13
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamanho
0.43 mm
60 × 120 mm
espessura
0.004 mm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Srinidhi Nagaraja et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(6), 2681-2690 (2020-03-12)
Nitinol is commonly used in medical implants due to its unique thermomechanical properties of shape memory and superelasticity. Free nickel has the potential to induce biological responses that may be a concern for permanent implants manufactured from nickel-containing alloys. Although