Key Documents
GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinônimo(s):
FA145120
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 712-220-93
Comprimento
50 m
diâmetro
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3