GF70728521
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness
Sinônimo(s):
FE180400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 707-285-21
diâmetro × espessura
4 mm × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)