GF70381470
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Sinônimo(s):
EK306303
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 703-814-70
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70381470-1EA | 4061825088709 |