Documentos Principais
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Sinônimo(s):
CU107140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-655-47
Comprimento
970 mm
D.E.
1.1 mm
espessura da parede
0.21 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)