Documentos Principais
GF69367450
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.5m wire, 0.50mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
AU145140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 693-674-50
C × diâmetro
0.5 m × 0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)