Documentos Principais
GF69268067
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 12 mm, L 500 mm, black
Sinônimo(s):
CT307912
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 692-680-67
Comprimento
500 mm
Diâmetro
12 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)