Documentos Principais
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE810250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 691-189-48
Comprimento
5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)