GF68848521
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinônimo(s):
FE248705
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
150 x 150 (wires/inch)
Formulário
(mesh)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 688-485-21
diâmetro × capacidade nominal
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
tamanho × abertura
150 mm × 150 mm × 0.37
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)