GF68522317
Terbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Terbium, TB000200
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 685-223-17
resistividade
116 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.025 mm
p.e.
3230 °C (lit.)
pf
1356 °C (lit.)
densidade
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
chave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)