Documentos Principais
GF68345220
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, ohms/square 2
Sinônimo(s):
FV301926
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 683-452-20
tamanho
200 × 200 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)