Documentos Principais
GF68286943
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
FE045810
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
descrição
polyimide insulation
forma
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 682-869-43
Comprimento
100 m
diâmetro do condutor
0.03 mm
espessura de isolamento
0.0025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)