GF68272588
Palladium
rod, 25mm, diameter 6.0mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD007950
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 682-725-88
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
25 mm × 6.0 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)