GF67933907
Fecralloy® - iron/chromium
rod, 75 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Sinônimo(s):
FE087980
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 679-339-07
Comprimento
100 mm
diâmetro
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67933907-1EA | 4061821150240 |