Documentos Principais
GF67543320
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE280290
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
forma
foil (as rolled
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 675-433-20
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)