GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 674-841-55
Comprimento
100 mm
diâmetro
6.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)