GF67042166
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 5 m, grade kapton hn
Sinônimo(s):
IM301400
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 670-421-66
Comprimento
5 m
espessura
0.075 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67042166-1EA | 4061825088051 |