Documentos Principais
GF66717546
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE250250
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 667-175-46
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)