GF66347736
Platinum
foil, 0.05m coil, thickness 0.025mm, coil width 2mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT000237
About This Item
Ensaio
≥99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 663-477-36
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
diâmetro da espiral × espessura × largura
0.05 m × 0.025 mm × 2 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)