GF65933444
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
20m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 025120
About This Item
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 659-334-44
C × diâmetro
20 m × 0.125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)