Documentos Principais
GF65829358
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 4.2mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 3.8mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
FF217420
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 658-293-58
C × espessura da parede
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
4.2 mm × 3.8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)