GF65672635
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.5m wire, 0.34mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
PT045128
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 656-726-35
C × diâmetro
0.5 m × 0.34 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65672635-1EA | 4061825439907 |