Documentos Principais
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 1000 mm
Sinônimo(s):
FA147907
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 653-831-06
Comprimento
1000 mm
diâmetro
2.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)