Documentos Principais
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Sinônimo(s):
NI076011
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
powder (atomized)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 645-266-65
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)