Documentos Principais
GF64503547
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
MO075125
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 645-035-47
C × diâmetro
5 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)