Key Documents
GF64464060
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinônimo(s):
CU027510
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 644-640-60
Comprimento
1000 mm
D.E.
3.17 mm
espessura da parede
0.455 mm