GF63412310
Silver
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+%
Sinônimo(s):
Silver, AG000265
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 634-123-10
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.175 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63412310-10EA | 4061829457020 |
GF63412310-20EA | 4061829528508 |
GF63412310-1EA | 4061825367231 |
GF63412310-2EA | 4061829489267 |
GF63412310-5EA | 4061829551155 |