GF63407707
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, L 2 m, polymer thickness 0.050mm
Sinônimo(s):
PP301540
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 634-077-07
Comprimento
2 m
espessura
0.07 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63407707-1EA | 4061825087320 |