GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
VC007800
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 632-159-62
Comprimento
25 mm
D.E.
34.6 mm
espessura da parede
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |