GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinônimo(s):
AB245125
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 630-147-12
Comprimento
200 m
diâmetro
0.08 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63014712-1EA | 4061821149831 |