GF62399133
Gold
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyimide insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Gold, AU005831
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 623-991-33
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
C × diâmetro × espessura
0.5 m × 0.05 mm × 0.007 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF62399133-1EA | 4061825366715 |