Key Documents
GF62217626
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI020550
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 622-176-26
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)