Documentos Principais
GF62112181
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 10 mm, temper hard
Sinônimo(s):
FE220271
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 621-121-81
Diâmetro
10 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)