GF61818363
Cerium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Cerium, CE000210
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 618-183-63
resistividade
73 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.1 mm
p.e.
3443 °C (lit.)
pf
795 °C (lit.)
densidade
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
chave InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61818363-2EA | 4061829521417 |
GF61818363-1EA | 4061825410371 |