GF61542323
Gadolinium
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
GD006101
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 615-423-23
resistividade
126 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
50 mm
p.e.
3273 °C (lit.)
pf
1313 °C (lit.)
densidade
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
chave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61542323-1EA | 4061821121240 |