GF61507740
Yttrium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Yttrium, Y 000200
About This Item
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 615-077-40
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.175 mm
pb
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)