Documentos Principais
GF61352254
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 45micron max. particle size, spherical powder, 200g
Sinônimo(s):
TI016021
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 613-522-54
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)